MES-Na, white powder
Toimittaja: MP Biomedicals
Synonyms: MES-Na
ICNA0215245410EA 31.9 EUR
ICNA0215245410
MES-Na, white powder
MES sodium salt
Solubility (10% aq soln): clear solution.
Varoitus: Research Use Only (RUO).
Kaava: C₆H₁₂NNaO₄S
MW: 217,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00065473
CAS-numero: 71119-23-8
Order Now
Testitulosten erittely
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq. soln) 8.5 - 10.4
Moisture Content ≤9%