Recombinant Human Caspase 6
Toimittaja: G Bioscienes
Recombinant human caspases 1 - 3 and 6 - 10 are supplied lyophilised in quantities of 25 units. One unit of the specific recombinant caspase is the enzyme activity that cleaves one nanomole of a specific caspase substrate per hour at 37 °C in a reaction solution containing 50mM HEPES (at a pH of 7,2), 50 mM NaCl, 0,1% CHAPS, 10 mM EDTA, 5% glycerol and 10 mM DTT.
The active caspase-6 and caspase-7 have been shown in the involvement of the proteolysis of poly (ADP-ribose) polymerase (PARP), an enzyme that is involved in DNA repair and genomic maintenance. The active recombinant caspase-6 cleaves the substrates consisting of consensus sequence VEID (e.g. VEID-AFC and VEID-pNA).
Tilaustiedot: Accessories must be ordered separately.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
25 EU RCH-006
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Enzyme name Caspase 6
Species Human
Malli Recombinant
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm