Mouse Anti-Human IgE Monoclonal Antibody
Toimittaja: MP Biomedicals
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.
  • Dilution range: 10 µg/ml in PBS for EIA
  • Specificity: Human IgE heavy chain (Fc region)
Type: Secondary
Antigen: IgE Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6029
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
200 μg 200 µG ICNA08634371
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli IgE
Antigeenin nimi Immunoglobulin E
Reaktiivisuus Human
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Clone HP6029
Isäntä Mouse
Vasta-aineen isotyyppi IgG2ak
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Pitoisuus 2,0 mg/ml
Form Liquid
Antibody fragment F(c)
Säilytyslämpötila +2 °C to +8 °C
Testatut aplikaatiot Immunohistochemical Staining of Formalin-Fixed Paraffin Embedded Tissue Sections
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm