Mouse Anti-Human IgG PAN Monoclonal Antibody
Toimittaja: MP Biomedicals
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.
Type: Secondary
Antigen: IgG Fc PAN
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6017
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 mg 1 mg ICNA08630722
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli IgG PAN
Antigeenin nimi Immunoglobulin G PAN
Reaktiivisuus Human
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Clone HP6017
Isäntä Mouse
Vasta-aineen isotyyppi IgG2ak
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Muoto Ascites fluid
Form Liquid
Antibody fragment F(c)
Säilytyslämpötila – 20 oC
UniProtKB P31994
Testatut aplikaatiot Radio Immunoassay
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm