Anti-BSA Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: MP Biomedicals
ImmunO™
The antiserum is in 0,02 M sodium phosphate, 0,14 M sodium chloride, pH 7,3, 0,05% sodium azide, adjusted to standard titer, filtered through a 0,22 μm filter, vialed and lyophilised.
  • Specificity: This antibody shows a single band of precipitation with whole bovine serum and purified BSA, it has not been assayed for interspecies cross-reactivity
  • Can be reconstitute with 2 ml of distilled water
Type: Primary
Antigen: Bovine Serum Albumin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
2,0 mL 2 ml ICNA08651111
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli BSA
Antigeenin nimi Bovine Serum Albumin
Reaktiivisuus Bovine
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Rabbit
Vasta-aineen isotyyppi IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Pitoisuus 6 mg/ml
Immunogeeni Fraction V bovine serum albumin
Form Lyophilised
Säilytyslämpötila +2 °C to +8 °C
UniProtKB P02769
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm