Sheep Anti-Human IgG4 Polyclonal Antibody
Toimittaja: MP Biomedicals
Type: Secondary
Antigen: IgG4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 mL 1 ml ICNA08643131
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeeni Immunoglobulin G4
Reaktiivisuus Human
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Isäntä Sheep
Immunokemia Yes
Form Lyophilized
Säilytyslämpötila 0 to +5 °C
Testatut aplikaatiot Immunoelectrophoresis
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm