Mouse Anti-Human IgG1 Monoclonal Antibody (Biotin)
Toimittaja: MP Biomedicals
These antibodies specifically reacts with human IgG1 (Fc region).
  • Working dilution: 1:500 - 1:1000 for most applications
Type: Secondary
Antigen: IgG1 Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6069
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1k
Reactivity: Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
500 μL 500 µl ICNA08634721
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeeni Immunoglobulin G1
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Biotin
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Clone HP6069
Isäntä Mouse
Vasta-aineen isotyyppi IgG1k
Immunokemia Yes
Form Lyophilized
Antibody fragment F(c)
Säilytyslämpötila 0 to +5 °C
Testatut aplikaatiot Immunoblot
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm