Rat Anti- IgG Antibody (Unconjugated)
Toimittaja: MP Biomedicals
The Immunoglobulin was isolated chromatographically from normal rat serum using DEAE and gel filtration techniques. The immunoglobulin underwent Protein G purification.
  • Can be reconstitute with 0,135 M NaCl.
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for immunogen preparation. It may be used as a reference antigen, standard, blocking agent, or coating protein in a variety of Immunoassays.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity:
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 mg 100 mg ICNA08641481
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli IgG
Antigeenin nimi Immunoglobulin G
Konjugaatio Unconjugated
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Isäntä Rat
Western blot Yes
ELISA Yes
Form Liquid
Säilytyslämpötila 2...8 °C
Testatut aplikaatiot Immunoelectrophoresis, Immunoblot, Immunodiffusion, Dot Immunobinding
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm