Myeloma source Anti-Human IgG1 Antibody
Toimittaja: MP Biomedicals
This antibody is purified from human myeloma sera containing high levels of IgG1 Kappa protein. The protein was purified using Ion-exchange, gel filtration and affinity chromatography.
This product contains 1% IgG2, IgG3, and IgG4 .
Type: Secondary
Antigen: IgG1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG ICNA08642311
1 mg 1 mg ICNA08642312
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli IgG1
Antigeenin nimi Immunoglobulin G1
Reaktiivisuus Human
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Isäntä Myeloma source
ELISA Yes
Puhdistus Affinity purified
Form Liquid
Storage temperature −20 °C
Testatut aplikaatiot Radial Immunodiffusion
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm