Goat Anti-Human IgM Polyclonal Antibody (Alkaline Phosphatase)
Toimittaja: MP Biomedicals
Based on Immunoelectrophoresis, it reacts with the Fc5u portion of the human IgM heavy chain. No antibody was detected against normal human IgG, IgA or against non-immunoglobulin serum proteins. It may cross-react with IgM from other species.
  • Can be reconstitute with 1,0 ml of distilled water
  • Dilution range: 1:5000 to 1:50 000 for ELISA and Western Blots
Type: Secondary
Antigen: IgM Fc
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alkaline Phosphatase
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 mL 1 ml ICNA08675211
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli IgM
Antigeenin nimi Immunoglobulin M
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio AP (Alkaline Phosphatase)
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Isäntä Goat
Western Blot Yes
ELISA Yes
Puhdistus Affinity purified
Form Lyophilised powder
Antibody fragment F(c)
Storage temperature 0 to +5 °C
Testatut aplikaatiot Immunoblot
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm