Anti-Mouse IgG2b Antibody
Toimittaja: MP Biomedicals
This antibody is prepared by the mixture of immunoglobulins from two different tumor sources such as MOPC 195 and MOPC 141, which provides a boader spectrum of antigenic sites associated with the normal immunoglobulin class or subclass.
Based on gel diffusion and IEP analysis, it contains only IgG2B myeloma proteins.
Type:
Antigen: IgG2b
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Mouse
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 mg 1 mg ICNA08643371
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli IgG2b
Antigeenin nimi Immunoglobulin G2b
Reaktiivisuus Mouse
Isäntä Myeloma source
Pitoisuus 1,0 mg/ml
Puhdistus Affinity purified
Form Liquid
Säilytyslämpötila −80 °C
Purity 95%
Testatut aplikaatiot Immunoelectrophoresis, Gel Diffusion
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm