Rabbit Anti-Mouse IgG2b Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Toimittaja: MP Biomedicals
This antibody reacts strongly to mouse IgG2b heavy chain and exhibits minimal or no reactivity to the other mouse
IgG subclasses, IgA, IgM, and light chains. It also shows minimal or no reactivity to human serum proteins.
  • Working dilution: 1:1000 - 1:2000 for ELISA
Type: Secondary
Antigen: IgG2b
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horse radish peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 μg 100 µG ICNA08642551
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeeni Immunoglobulin G2b
Reaktiivisuus Mouse
Konjugaatio HRP (Horseradish Peroxidase)
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Isäntä Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunokemia Yes
Puhdistus Affinity purified
Form Lyophilized
Säilytyslämpötila 0 to +5 °C
Testatut aplikaatiot Immunoblot
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm