  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
2-(3-Bromophenyl)pyridine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ACRO457560050)
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   2-(3-Bromophenyl)pyridine ≥97%
UOM:  1 * 5 g