Kaasunjakoputket
Toimittaja: Lenz
LENZ07212025EA 46.8 EUR
LENZ07212025 LENZ07212125 LENZ07212225
Kaasunjakoputket
Kaasuilmasinputket
Gas distribution tubes with central ring made of borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion