  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Digital Magnifiers"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (630-2716)
Toimittaja:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus:   The Mobilux® Digital Touch HD is a portable video magnifier featuring a 4.3” HD TFT LCD screen with anti-glare coating and LED illumination for digita...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (630-2153)
Toimittaja:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus:   Tässä laadukkaassa digitaalisessa suurennuslasissa on kirkas LCD-näyttö, jota voi tarvittaessa himmentää. Kuvan voi pysäyttää ja tallentaa. Voit talle...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 2  / 2