Buffer solutions, CRMs, at 25 °C AVS TITRINORM
Toimittaja: VWR Chemicals
85515.260EA
33.6
EUR
85515.260
85506.260
85511.260
85518.260
85517.260
85516.260
Buffer solutions, CRMs, at 25 °C AVS TITRINORM
Biokemialliset puskuriliuokset
pH-puskuriliuokset