Kloorivetyliuos 0.0714 mol/l (0.1N/1.4), AVS TITRINORM mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
307902.400EA 133 EUR
307902.400
Kloorivetyliuos 0.0714 mol/l (0.1N/1.4), AVS TITRINORM mittaliuos
Kloorivetyliuos
For sugar Industry testing.
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Tiheys: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,07126 - 0,07154 mol/l
NIST traceable Confirmed