Etanoli absoluuttinen VLSI
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
85651.360EA 107 EUR
85651.360DP 85651.320_T 85651.360 85651.320 VWRC85651.360_T 85651.320DP
Etanoli absoluuttinen VLSI
Etanoli
Varoitus: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Kaava: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Kiehumispiste: 78,3 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –117 °C
Tiheys: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003568
CAS-numero: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806