Hait: Reagenssisäiliöt
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä monikanavaisten pipettien kanssa käytettäviksi tarkoitetut kertakäyttöastiat sopivat yhteen kaikentyyppisten pipettien kanssa aina 12-kanavaisiin...
Tuoteluettelon nro: (391-0625)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: 175 ml graduated polypropylene reagent reservoir with lid. Unique V-shaped bottom reduces dead volume.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: BIOTIX INC.
Kuvaus: These disposable reagent reservoirs are designed for use with multi-channel pipetting applications and can accommodate up to 12-channel pipettes. User...
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: For labs involved with fraction collecting, compound storage, plate replication, and mixing applications. Suitable for a range of liquid handling conf...
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PP, erittäin kirkas, voidaan autoklavoida.
Tuoteluettelon nro: (BRND701454)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: White PP, autoclavable. These reagent reservoirs were designed especially for use with automated liquid handling platforms. They can also be used with...
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (BHIT783500)
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
UOM: 1 * 16 Items
Toimittaja: Corning
Kuvaus: These polypropylene reagent vessels are appropriate for automated and manual applications
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: White PS. These disposable reservoirs feature graduations on their inside wall which enable a quick measurement of the remaining liquid.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: PS, white. These disposable reservoirs are designed to accommodate all multi channel pipettors.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Valkoista polystyreeniä, steriili, kertakäyttöinen
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: These disposable reagent reservoirs have a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures.
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: These reagent reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures. They are designed for multi-channe...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP, valkoinen, voidaan autoklavoida.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Valkoista polystyreeniä, steriili, kertakäyttöinen
Tuoteluettelon nro: (HEATHS20821A)
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: PP. This non sterile solution basin/reagent reservoir has a standard 50 ml basin on one side and 12 individual 5 ml basins on the other side.
UOM: 1 * 25 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom