Vesihauderavistelijat, Aqua Pro -sarja
Toimittaja: Grant
462-0519EA 4510 EUR
462-0519
Vesihauderavistelijat, Aqua Pro -sarja
Hauteet Vesihauderavistelija
  • Käyttäjän toteutettava kaksipistekalibrointi ja näytteitä suojaava käyttäjän määritettävä korkean lämpötilan hälytys ja katkaisuraja
  • Koeputki- ja mikroputkitelineiden helppo asennus
  • Monikäyttöistä pulloalustaa voi käyttää syväkuoppalevyille SH-DWP-pidikkeen kanssa, voidaan käyttää myös pullonpidikkeiden ja SR-telineiden kanssa (mukana toimitettujen kiinnikkeiden avulla)
  • Monipuolinen yleiskäyttöinen alusta sopii koeputki- ja mikroputkitelineille
  • Erinomainen lämpötilan yhtenäisyys ja stabiilius, ±0,1 °C
  • Kuivakäynnistyksen ja -käytön estotoiminto
  • Ajastintoiminto
Toimitustiedot: Kaikkien mallien mukana toimitetaan irti nostettava kirkas kalteva polykarbonaattikansi, mutta ei ravistelualustaa tai muista lisävarusteita. Saatavana on laaja valikoima monikäyttöisiä ravistelualustoja, joihin sopivat niin mikroputket ja syväkuoppalevyt kuin 1 litran pullotkin. Tarvittavat lisävarusteet on tilattava erikseen.
Varoitus: * depending on load.