Ravistelijat, seulakoneet, EML digital plus
Toimittaja: Avantor
510-0954EA 4870 EUR
510-0954 510-0965 510-0964 510-0956 510-0955 510-0958 510-0957 510-0959 510-1298 510-1297 510-1289 510-1300 510-1299 510-0961 510-0960 510-0963 510-0962 510-1290 510-1292 510-1291 510-1294 510-1293 510-1296 510-1295
Ravistelijat, seulakoneet, EML digital plus
Ravistelijat Seularavistelijat
These electromagnetically-driven test sieve shakers are designed for sieve analysis with optimum three-dimensional sieving action. The self-re-adjusting amplitude, which uses permanent acceleration measurement of the whole sieve tower, balances the oscillation of the shaker and its stand. This guarantees that amplitude stays the same, irrespective of the feed quantity and the installation position.
  • Muistiin voi tallentaa 10 seulatestiparametrisettiä
  • Ajastintoiminto: 0...99 minuuttia tai jatkuva toiminta
  • Jatkuva tai jaksottainen ravistelu
  • Kaikki toiminnot näkyvät digitaalisessa näytössä
  • 3 000 impulssia/min (50 Hz)
  • Käyntiääni: ≤70 dB(A) EML 315 digital plus, 73 dB(A) EML 450 digital plus
  • Enimmäiskuorma: 21 kg EML 315 (6 kg seulottavaa materiaalia), 42 kg EML 450 (15 kg seulottavaa materiaalia)
Märkäseulontaan tarkoitetuissa malleissa EML 315 ja 450 on erillinen ohjauspaneeli.
Lisävarusteena saatavana HAVER TwinNut-pikakiinnityssysteemi
Suojuksen helppoon kiinnittämiseen ja irrottamiseen tarkoitetut TwinNut-kiinnittimet korvaavat perinteiset kiinnitysmutterit. Classic-järjestelmän ohjaintankoja voi käyttää myös HAVER TwinNut-järjestelmässä.
Toimitustiedot: Sekä perinteisellä että TwinNut-kiinnitysmekanismilla varustettujen seulakoneiden mukana toimitetaan kaksi 620 mm:n ohjaintankoa ja kaksi pyällettyä mutteria kiertotankoineen, tarkasteluikkunalla varustettu kansi, vesisuihkun hajottaja (märkäseulontamallit) sekä seulontatulosten analysointiohjelmisto. Seulat ja keräysastiat on tilattava erikseen. IQ-OQ-dokumentaatio saatavana pyynnöstä.