Ravistelijat, seulakoneet, kestävät, UWL
Toimittaja: Haver & Boecker
510-1306EA 10890 EUR
510-1306 510-1305 510-0967 510-0966 510-1307 510-0969 510-0968 510-0970 510-1302 510-0972 510-0971 510-1304 510-0974 510-0973 510-1303
Ravistelijat, seulakoneet, kestävät, UWL
Ravistelijat Seularavistelijat
For test sieves up to 400 mm diameter or square sieves up to 500×500 mm. The UWL 400 is an efficient test sieve shaker that achieves optimum results for large feed quantities. It creates a three-dimensional sieving action, and is especially designed for coarse grained products. The UWL 400 T is suitable for dry sieving; the UWL 400 N is suitable for wet sieving, and the UWL 400 H is suitable for square test sieves with beechwood frames.
  • Erillinen ohjauspaneeli, voidaan kiinnittää seinään
  • Pyörimisnopeus: 1500 min-1
  • Ajastintoiminto: 0–599 min
  • Enimmäistäyttö: 50 kg (20 kg seulottavaa materiaalia)
  • Käyntiääni: 70 dB(A)
Toimitustiedot: Kaikkien seulakoneiden mukana toimitetaan vakiona seuraavat varusteet: seulakone, jossa on perinteinen tai HAVER TwinNut-kiinnitysmekanismi, kaksi 620 mm:n ohjaintankoa ja kaksi pyällettyä mutteria kiertotankoineen, tarkasteluikkunalla varustettu kansi, vesisuihkun hajottaja (märkäseulontamalli UWL 400 N) sekä välikappale pyökkipuukehikoiden käyttöä varten (malli UWL 400 H).