Näytteenjakajat
Toimittaja: Avantor
510-0494EA 618 EUR
510-0494 510-0487 510-0488 510-0489 510-0490 510-0491 510-0492 510-0493
Näytteenjakajat
Näytteenjakajat
Seulotun materiaalin jakamiseen edustaviksi testiseulanäytteiksi.
Tyypit RT 6,3 ja 12,5: Sisältää lakatusta teräslevystä valmistetun telineen (300×250×270 mm), ruostumattomasta teräksestä valmistetun jakajan ja kolme säiliötä, jotka ovat tinalevyä (1,75 litraa) tai laminoitua muovia (2 litraa).
Tyypit RT 25, 37,5, 50 ja 75: Sisältää telineen (620×260×420 mm), jakajan ja kolme kahvallista säiliötä (8 litraa), kaikki osat. galvanoitua terästä