Lämpötila- ja kosteusloggeri, langaton, EBI 25
Toimittaja: Ebro
620-1562EA 288 EUR
620-1562 620-1563 620-1564
Lämpötila- ja kosteusloggeri, langaton, EBI 25
Dataloggerit
EBI 25 data logging system consists of a data logger, an interface and evaluation and monitoring software. It can be used in the food industry and laboratories, medical, pharmaceutical and chemical fields, in storage rooms, fridges and climatic chambers.
  • Hälytys, signaali sähköpostitse/tekstiviestillä, automaattinen raportinmuodostus
  • Mittauspisteiden reaaliaikainen monitorointi
  • Ohjelmisto toimii itsenäisesti
EBI 25 gives continuous monitoring of temperature-sensitive goods like blood plasma or medicine in pharmaceutical industries, temperature and humidity monitoring and other measurements in cooling chambers, cleanrooms and incubators. Has a storage temperature range of –40 to +70 °C.
Sertifikaatit: Compliance with the HACCP guidelines; GAMP and GxP compliance; FDA 21 CFR Part 11 functionality.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan vaihdettava 3,6 V paristo, jonka käyttöaika on 5 vuotta mitattaessa 15 minuutin välein ja tunneittain langattomasti. Winlog.Wave-ohjelmisto on saatavana pyynnöstä.