  • Kriteerit
    • In Stock (85)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Levyt suurtehoseulontaan
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/09/20236909.jpg
Suurtehoseulontalevyt eli HTS-mikrolevyt ovat kuoppalevyjä, joilla voidaan seuloa 384 tai 1536 näytettä samanaikaisesti. Eli kyseessä ovat kaikki 384 -levy ja 1536 -levy muodossa olevat kuoppalevyt tai mikrolevyt (384 well plate, 1536 well plate). Kuoppalevyjä kutsutaan myös yleisesti mikrotiitterilevyiksi (microtiter plate). Suurtehoseulonta (Hight throughtput screening) on suosittu menetelmä bioteollisuudessa ja lääketeollisuudessa (biotech, biopharma) mutta käytetään myös yhdisteiden "skriinaukseen" (screening) myös akateemisessa tutkimuksessa. 384 -kuoppalevyjä ja 1536 -kuoppalevyjä käytetään yleensä pipetointirobottien kanssa pipetoinnin vaatiman tarkkuuden sekä työläyden takia ja siksi ne eivät ole saavuttaneet niin suurta suosiota yliopistotutkimuksessa. Suurtehoseulontalevyjä (eli siis 384 -kuoppalevyjä ja 1536 -kuoppalevyjä) on saatavilla useaa eri mallia ja korkeutta, mutta pohja on standardoiduissa kuoppalevyn mitoissa (ANSI/SLAS standardi) valmistettu ja sopii siis robottikäyttöön.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"86"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   96-well PP collection plates with 2,0 ml well volume for lysis, sample cultivation, and flow-through collection. This square well plate allows for lar...
Tuoteluettelon nro: (738-0159)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   This flat-bottom 96-well microplate fits well with the E-Z 96® magnetic separation device and can be used as a processing plate during DNA and RNA pre...
UOM:  1 * 25 Items
Toimittaja:  NUNC
Kuvaus:   PS, kirkas, käsittelemätön. Käytetään monissa sovellutuksissa, kuten antibioottiseulonnassa, serologisissa testeissä, yhdisteiden säilytyksessä ja seu...
Toimittaja:  NUNC
Kuvaus:   PP, käsittelemätön, ei kantta. Nämä levyt sopivat näytteen valmisteluun, aineiden säilytykseen ja kemikaalisynteesiin, koska ne eivät ole myrkyllisiä ...
Toimittaja:  NUNC
Kuvaus:   PS, kirkas, ilman kantta. Levyt on suunniteltu erityisesti kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin kiinteän faasin immunoanalyyseihin (esimerkiksi ELISA...
Toimittaja:  NUNC
Kuvaus:   PS. Suunniteltu suurille DNA-kirjastoille ja laajaan seulontaan. Kirkkaat levyt sopivat kolorimetrisiin analyyseihin ja näytteen säilytykseen, valkois...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 86
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Seuraava