Kosteusanalysaattori, MB
Toimittaja: OHAUS
80252470 80252472
611-3869EA 1530 EUR
611-3869 611-3870
Kosteusanalysaattori, MB
Analysaattorit Moisture Analysers
Tarjoaa tarkat ja toistettavat tulokset joko 0,1% tai 0,05% luettavuudella.
  • Yksinkertainen käyttää: kuivauksen aika- ja lämpötilaparametrit määritetään ilman valikoita
  • MB23-mallin infrapunalämmittimessä ei ole lasikomponentteja, joten laite sopii myös lasittomiin käyttöympäristöihin
  • Erittäin pienikokoinen ja helppo purkaa ja puhdistaa
Soveltuvat muun muassa elintarvikkeiden, puuvillan, jäteveden, keramiikan tai eläinten rehujen käsittelyyn.