Refraktometri, refraktometrit, Abbe 5 -sarja
Toimittaja: Bellingham + Stanley
635-0480EA 1940 EUR
635-0480
Refraktometri, refraktometrit, Abbe 5 -sarja
Refraktometrit Pöytärefraktometrit
The Abbe refractometer is designed for applications in educational establishments and laboratories, where wide refractive index ranges are required, or where sample throughput is relatively low.
  • Useimmissa tapauksissa voidaan käyttää tavallista päivänvaloa, kun instrumenttiin asennetaan peiliheijastimet, jotka ohjaavat valon instrumentin optiikan kautta
  • Tulokset saadaan joko RI- tai Brix-sokeriasteikolla, ja prisman lämpötilaa tarkkaillaan elektronisesti, ja se näytetään kiinteässä digitaalinäytössä
  • Vesihaudeliitäntöjen avulla prisman lämpötilaa voidaan ohjata sopivalla ulkoisella vesihauteella ja uppotermostaatilla
Tilaustiedot: Joissain käyttökohteissa voidaan tarvita valonlähde, joka on tilattava erikseen.
Toimitustiedot: Supplied with a hard case, a calibration plate, contact liquid, an instruction manual and a LR44 AA 1,5 V button cell.