Storage plates and blocks, 96-well, Corning®
Toimittaja: Corning
3947
CORN3947EA 0 EUR
CORN3947
Storage plates and blocks, 96-well, Corning®
Kuoppalevyt Syväkuoppalevyt
Polypropeenia, käsittelemätön, ei kantta. Vakiomalliset ja suuren tilavuuden 96-kuoppaiset säilytys- ja syväkuoppalevyt analyysi- ja säilytystarpeisiin.
  • Valittavissa litteä-, pyöreä- tai V-pohjaiset kuopat
  • Yhtenäiset reunojen korkeudet helpottavat robotin tarttumista levyyn
  • Kestää useita yleisesti käytettyjä orgaanisia liuottimia (esim. DMSO, etanoli, metanoli)
  • Sertifioitu, ei sisällä DNaasia eikä RNaasia