Viljelyputket, Corning®
Toimittaja: Corning
Corning®
734-1697EA 489 EUR
734-1697 734-1701
Viljelyputket, Corning®
Putket Viljelyputket
Optisesti kirkas polystyreeni.
  • Kudosviljelykäsitellyt putket toimitetaan telineissä
  • Käsittelemättömät putket toimitetaan tukkupakkauksissa
  • Steriloitu gammasäteilyllä
  • Ei sisällä pyrogeeneja, sertifioitu
Viljelyputket tiiviillä kierrekorkilla.
  • Kudosviljelykäsitellyt putket toimitetaan telineissä
  • Käsittelemättömät putket toimitetaan tukkupakkauksissa
  • Steriloitu gammasäteilyllä
  • Ei sisällä pyrogeeneja, sertifioitu
Culture tubes with threaded plug seal caps.