  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Elektrodit ja niiden oheistarvikkeet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/51/18989351.jpg
Erilaisia elektrodeja käytetään etenkin analyyttisen kemian ja biokemian tutkimuksissa. Elektrodilla voi mitata esim. liuosten pitoisuutta eli konsentraatiota, pH-arvoa, johtokykyä, lämpötilaa tai jännitettä. VWR:ltä löydät sopivan pH-elektrodin laboratoriokäyttöön tai kenttämittauksiin, ioniselektiivisen elektrodin (ISE), johtokykymittarin elektrodin, liuenneen hapen mittaukseen tarkoitetun elektrodin, sekä mittauksessa tarvittavat lisävarusteet. Lisäksi on olemassa erityissovelluksiin tuotteita, esimerkiksi elektroporaatioelektrodi.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"328"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Mukana BNC-liitin ja kaapeli
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kiinteä kaapeli (1 m) tai S7-liitin
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kiinteä kaapeli (1 m)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Laboratorio- ja kenttäelektrodit yleisiin käyttötarkoituksiin.
Tuoteluettelon nro: (663-0147)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Elektrodi, johtokyky, VWR® pHenomenal®, pHenomenal® CO11, 2-elektrodi, grafiitti, NTC 30 lämpötila-anturi, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoksi, Halk. × P: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8-nastainen, 1,5 m:n kaapeli
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Elektrodi, pH, VWR®, RD 113 (redoksi), Epoksi, Elektrolyytti: Geeli, Halk. × P: 12×120 mm, BNC, 1 m kaapeli
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Yhdistelmä pH-elektrodit, kiinteä kaapeli (1 m).
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 328
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava