Hait: Muut elektrodit
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (BIND5002-0023)
Toimittaja: Binder
Kuvaus: CO₂ sensor, CO₂ sensor
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Graphite electrodes are used mainly in electric arc furnace steel production.
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: Anturi soveltuu käytettäväksi kalibrointihauteiden kanssa.
Tuoteluettelon nro: (SCOI285221300)
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: This photometric sensor can be used like any other sensor. Thanks to its USB and additional analog BNC / DIN connection, it can be connected to any ti...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Elektrodi, muut, pH:n, liuenneen hapen ja johtokyvyn mittauspakkaus, jossa kolmikanavainen luotain, SensoLyt® 900-P, TetraCon® 925 -P, FDO® 925-P ja lisävarusteet, MPP 930 -pH-/FDO®-/johtokykypakkaus, −5...50 °C, 1,5 metrin liitäntäkaapeli, AS IDS/1.5
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Graphite electrodes are used as homogeneous catalysts.
Tuoteluettelon nro: (705-0917)
Toimittaja: WTW
Kuvaus: VisoTurb® 900-P is an IR turbidity sensor for applications where turbidity can be directly measured in the sample. Its application range includes meas...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCOI285103607)
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Metal electrode, Metal electrode, Ag 1100, Ag 1100, −5...+100 °C, Lasi, Halk. × P: 4×120 mm, Plug head
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Hach
Kuvaus: The Radiometer Analytical electrode range features single, double, and combined metal electrodes with platinum, silver, gold, antimony, mercury and gl...
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: These combination electrodes with plug head and connection cable are the ideal choice for titrations.
Tuoteluettelon nro: (HACHB20B112)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: The XR110 reference electrode has a glass body, red rod Ag/AgCl reference technology system, refillable electrolyte (KCl 3 M), ground joint, and porou...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCOI285103553)
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Single platinum electrode, with glass shaft and ring shaped sensor (Ø 6 mm). For titration purposes.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMEM2268-3)
Toimittaja: 3M MEDICAL
Kuvaus: These monitoring electrodes feature a soft cloth backing and gentle adhesives which makes them ideal for use on fragile skin and on the tender skin of...
UOM: 1 * 600 Items
Tuoteluettelon nro: (662-1374)
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Double-platinum electrode, with glass shaft and two platinum pin sensors (Ø 1 mm). For detection of Bromine according to ASTM by potentiometric titrat...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MBVA06.6011.01)
Toimittaja: MBV AG
Kuvaus: Elektrodi, muut, Sensor board for MAS-100
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (661-1002)
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: Elektrodi, muut, Kaksinastainen platinaelektrodi, DM143-SC, kiinteä lasihios, Kaksinastainen platinaelektrodi, DM143-SC, pH: -, 0...+80 °C, Diafragma: -, Halk. × P: 12×144,5 mm, S7-kierrekorkki, irrotettava kaapeli
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom