  • Kriteerit
      • With temperature sensor
      • +(212)
      • Micro measurements/small samples
      • +(60)
        Surface measurements
      • +(24)
        Solid/semi-solid samples
      • +(104)
        Water/aqueous samples
      • +(468)
        TRIS buffers/Biotech
      • +(74)
      In Stock (150)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
pH-elektrodit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/40/18990040.jpg
Meiltä löytyy laboratorio- ja kenttämittauksiin tarkoitetut pH- ja redox-elektrodit useimpiin markkinoilla oleviin mittareihin. Valikoimiimme kuuluu myös ATEX-luokitellut pH-elektrodit. Elektrodeja on moneen eri sovellusalueeseen kuten:
· Alkaliset näytteet
· Epäpuhtaat näytteet (raakavesi ja jätevesi)
· Pienet tilavuudet (NMR-putket, kuoppalevut ja pienet näyteastiat)
· Pintamittaukset (iho, kangas, nahka ja paperi)
· Pistomittaukset (esim. hedelmät, juusto, leipä ja liha)
· Vähäioniset näytteet (esim. kattilan syöttövedet, kosmetiikka, olut, suspensiot, tislattu vesi ja vesi/öljy suspensiot)
Tämän lisäksi valikoimissa on kaikkille yleisimmille elektrodeille soveltuvat elektroditelineet.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"164"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Mukana BNC-liitin ja kaapeli
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kiinteä kaapeli (1 m) tai S7-liitin
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kiinteä kaapeli (1 m)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Laboratorio- ja kenttäelektrodit yleisiin käyttötarkoituksiin.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Elektrodi, pH, VWR®, RD 113 (redoksi), Epoksi, Elektrolyytti: Geeli, Halk. × P: 12×120 mm, BNC, 1 m kaapeli
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Yhdistelmä pH-elektrodit, kiinteä kaapeli (1 m).
Tuoteluettelon nro: (662-1381)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 164
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava