General purpose shaker with microprocessor control which is ideal for basic mixing applications, bacterial suspensions, staining and destaining. Variable speed control provides consistent, uniform shaking action. The speed is adjustable via knob with 1 to 10 dial settings and the ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety.
- Jatkuva tai ajastettu käyttö, 1-120 min
- Laajalti erilaisia vaihdettavia tasolevyjä
- Voidaan käyttää 0–40 °C:ssa (suhteellinen ilmankosteus enintään 80 %, ei kondensaatiota), inkubaattorissa, CO₂-inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kuminen liukuestematto, muttei tasolevyjä; lisävarusteet on tilattava erikseen. Jos haluat lisätietoja muista alustoista ja lisävarusteista, katso kohta Lisävarusteet VWR® Standard- ja Advanced-sarjan tasoravistelijoille.