VWR® Advanced 3500, Ravistelijat, tasoravistelijat
Toimittaja: Avantor
VWR®
444-2908EA 1750 EUR
VWRU89032-096 VWRU10027-144 VWRU89032-098 VWRU10027-142 444-2908 444-2906 444-2907
VWR® Advanced 3500, Ravistelijat, tasoravistelijat
Ravistelijat Pyörivät ravistelijat
Digital shaker with microprocessor control which is ideal for a range mixing applications, e.g. cell cultures, solubility studies and extraction procedures. Variable speed control provides consistent, uniform shaking action. The Accu-drive shaking system delivers exceptional speed control, accuracy, safety and durability; the shaking system continuously monitors shaking speed and will maintain the set point even under changing loads.
  • Kaksi erillistä LED-näyttöä nopeudelle ja ajalle
  • Sisäänrakennettu ajastin, 1 s - 160 h, kuluneen tai jäljellä olevan ajan näyttö sekä automaattinen katkaisu ja äänimerkki ohjelman päättyessä
  • Voidaan käyttää -10...+60 °C:ssa (suhteellinen ilmankosteus enintään 80 %, ei kondensaatiota), inkubaattorissa, CO₂-inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
Näytössä näkyvä nopeus vastaa asetusnopeutta 1 %:n tarkkuudella. Turvallinen nopeudenlisäystoiminto nostaa nopeuden hitaasti asetettuun arvoon. Sisäänrakennettu kuorma-anturi havaitsee epätasapainon ja vähentää kierrosnopeutta automaattisesti turvalliseen nopeuteen. Näin estetään läikkyminen ja suojataan näytteitä. Nopeuden kalibrointitoiminnon avulla nopeusnäytön voi kalibroida uudelleen. RS232-sarjaportti mahdollistaa tiedonkeruun ja laitteen hallinnan kaksisuuntaisen tiedonsiirron avulla.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kuminen liukuestematto, muttei tasolevyjä; lisävarusteet on tilattava erikseen. Jos haluat lisätietoja muista alustoista ja lisävarusteista, katso kohta Lisävarusteet VWR® Standard- ja Advanced-sarjan tasoravistelijoille.