VWR® Advanced 10000, Ravistelijat, tasoravistelijat
Toimittaja: Avantor
VWR®
444-2920EA 4080 EUR
444-2920 444-2921 444-2919 444-2918 444-2922 444-2923
VWR® Advanced 10000, Ravistelijat, tasoravistelijat
Ravistelijat Pyörivät ravistelijat
Digitaalinen, mikroprosessoriohjauksella varustettu ravistelija soveltuu raskaiden kuormien sekoitukseen osana esim. soluviljelyä, liukoisuustutkimuksia tai uuttomenetelmiä. Nopeuden säätö mahdollistaa tasaisen ja yhdenmukaisen sekoituksen. Accu-drive-ravistelujärjestelmä takaa erinomaisen nopeuden säädön, tarkkuuden, turvallisuuden ja kestävyyden; järjestelmä seuraa ravistelunopeutta jatkuvasti ja säilyttää asetusnopeuden myös kuorman muuttuessa.
  • Kaksi erillistä LED-näyttöä nopeudelle ja ajalle
  • Sisäänrakennettu ajastin, 1 s - 160 h, kuluneen tai jäljellä olevan ajan näyttö sekä automaattinen katkaisu ja äänimerkki ohjelman päättyessä
  • Voidaan käyttää -10...+60 °C:ssa (suhteellinen ilmankosteus enintään 80 %, ei kondensaatiota), inkubaattorissa, CO₂-inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
  • Moottorille ja käyttömekanismille myönnetään viiden vuoden takuu
Näytössä näkyvä nopeus vastaa asetusnopeutta 1 %:n tarkkuudella. Turvallinen nopeudenlisäystoiminto nostaa nopeuden hitaasti asetettuun arvoon. Sisäänrakennettu kuorma-anturi havaitsee epätasapainon ja vähentää kierrosnopeutta automaattisesti turvalliseen nopeuteen. Näin estetään läikkyminen ja suojataan näytteitä. Nopeuden kalibrointitoiminnon avulla nopeusnäytön voi kalibroida uudelleen. RS232-sarjaportti mahdollistaa tiedonkeruun ja laitteen hallinnan kaksisuuntaisen tiedonsiirron avulla.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kuminen liukuestematto, muttei tasolevyjä; lisävarusteet on tilattava erikseen.