VWR® Advanced 3750, Ravistelijat, tasoravistelijat
Toimittaja: VWR
VWR®
444-2910EA 2040 EUR
444-2910 444-2909 VWRU97007-744 444-2911
VWR® Advanced 3750, Ravistelijat, tasoravistelijat
Ravistelijat Edestakaisin liikkuvat ravistelijat
Digitaalinen, mikroprosessoriohjauksella varustettu edestakaisen liikkeen ravistelija soveltuu monenlaisiin sekoitustöihin osana esim. soluviljelyä, liukoisuustutkimuksia tai uuttomenetelmiä. Nopeuden säätö mahdollistaa tasaisen ja yhdenmukaisen sekoituksen. Ravistelujärjestelmä seuraa ravistelunopeutta jatkuvasti ja säilyttää asetusnopeuden myös kuorman muuttuessa.
  • Two independent LED displays show speed and time
  • Integral timer, 1 s to 160 h, shows elapsed time or counts down, automatic switch off and audible alarm when program is complete
  • Can be used at −10 to +60 °C (maximum 80% relative humidity, non condensing), in an incubator, CO₂ incubator or cold room
Näytössä näkyvä nopeus vastaa asetusnopeutta 1%:n tarkkuudella. Turvallinen nopeudenlisäystoiminto nostaa nopeuden hitaasti asetettuun arvoon. Sisäänrakennettu kuorma-anturi havaitsee epätasapainon ja vähentää kierrosnopeutta automaattisesti turvalliseen nopeuteen. Näin estetään läikkyminen ja suojataan näytteitä. Nopeuden kalibrointitoiminnon avulla nopeusnäytön voi kalibroida uudelleen. RS232-sarjaportti mahdollistaa tiedonkeruun ja laitteen hallinnan kaksisuuntaisen tiedonsiirron avulla.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan luistamaton kumimatto. Pidikeet tilattava erikseen.
Varoitus: *Alustoja voi käyttää tukien (444-2965) kanssa, jolloin alustat voi pinota siten, että niiden väliin jää 254 mm:n tila (tukia suositellaan käytettäväksi merkittyjen alustojen kanssa)
** Alustojen pinoamista ei suositella käytettäessä 3750- tai 5000-mallia.
*Alustoja voi käyttää tukien (444-2965) kanssa, jolloin alustat voi pinota siten, että niiden väliin jää 254 mm:n tila (tukia suositellaan käytettäväksi merkittyjen alustojen kanssa)
** Alustojen pinoamista ei suositella käytettäessä 3750- tai 5000-mallia