Digitaalilämpömittarit Traceable Plus valvovat lämpötilaa pakastimissa, vesihauteissa, lämmityslohkoissa, lämpökaapeissa ja jääkaapeissa.
- Suurimman ja pienimmän mittaustuloksen tallennus
- Kolmoisnäyttö: lämpötilan ylä- ja alaraja ja nykyinen lämpötila
- Raja-arvojen ylityksen hälytys on ohjelmoitavissa 1,0 C°:n tarkkuudella
- Pullo eristää anturin nopeilta lämpötilan muutoksilta, kun jääkaapin ovi avataan (620-1582)
Bottle sensor in glycol solution or standard wire probe sensor (bullet).
Sertifikaatit: NIST-standardin mukainen
Täyttää kaikki CDC-lämpömittarin ja rokotelämpömittarin vaatimukset. Kalibroitu ISO/IEC 17025-, ANSI/NCSL Z540-1- ja 9001.
Toimitustiedot: ISO 17025 -kalibrointilaboratorion myöntämä Traceable-sertifikaatti, AAA-paristo, kestävä muovikotelo, anturi ja 3 metrin kaapeli, auki taitettava teline laboratoriopöydälle, seinäkiinnityksen mahdollistava lovi sekä tarra- ja magneettinauhat mihin tahansa pintaan kiinnitystä varten.