UV/Visible spectroscopy linearity standards at 213 and 261 nm
Toimittaja: VWR Chemicals
84769.180EA 157 EUR
84769.180 84765.600 84770.180 84763.600 84766.600 84762.600 84768.180 84767.180 84764.600 84771.180
UV/Visible spectroscopy linearity standards at 213 and 261 nm
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Colour Reference and Spectroscopy Standards
Lineaarisuusstandardit (213 ja 261 nm), pakattu kuuteen pysyvästi suljettuun UV-kyvettiin tai 100 ml:n ruskeaan pulloon