UV/VIS-spektroskopiastandardit, Lineaarisuusstandardit (235, 257, 313 ja 350 nm)
Toimittaja: VWR Chemicals
84754.600EA 836 EUR
84754.600 84753.600 84760.180 84751.600 84750.600 84757.180 84752.600 84761.180 84759.180 84756.180 84758.180 84755.600
UV/VIS-spektroskopiastandardit, Lineaarisuusstandardit (235, 257, 313 ja 350 nm)
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Colour Reference and Spectroscopy Standards
Lineaarisuusstandardit (235, 257, 313 ja 350 nm), pakattu kuuteen pysyvästi suljettuun UV-kyvettiin tai 100 ml:n ruskeaan pulloon