Hait: Sharps Containers
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Hospidex
Kuvaus: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Toimittaja: Hospidex
Kuvaus: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Energy Efficient
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Waste Reducing
Tuoteluettelon nro: (HUARSHA-41912430)
Toimittaja: Hospidex
Kuvaus: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
UOM: 1 * 20 Items
Toimittaja: USON PLAST CO
Kuvaus: Container, made of PP, yellow.
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: This sharps container provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps. Easy to use and transport.
Tuoteluettelon nro: (DELT232806)
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Manufactured in PP, these containers are also shockproof, perforation and solvents resistant.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: B. Braun
Kuvaus: Medibox® containers are suitable for easy and safe disposal of all kinds of medical sharps. Consist of diverse ports for disposal without contact. Com...
Tuoteluettelon nro: (LPIT138013)
Toimittaja: LP ITALIANA SPA
Kuvaus: Sharp disposal container, plastic, with special lid for the extraction of needles.
UOM: 1 * 40 Items
Tuoteluettelon nro: (119-4264)
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Needle collection containers are made of high density polyethylene suitable for waste type III.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SARSTEDT
Kuvaus: PP, yellow/red.
Tuoteluettelon nro: (SARS77.3899.060)
Toimittaja: SARSTEDT
Kuvaus: Box, made of PP, yellow/red. Secure and robust container for the disposal of infectious wastes that can be deactivated by autoclaving at 121 or 134 °C...
UOM: 1 * 120 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (SARS77.3890.002)
Toimittaja: SARSTEDT
Kuvaus: Boxes, made of PP, yellow/red. Secure sharp container with final closure in a handy size for doctors, nurses, rescue services- and ambulatory medical ...
UOM: 1 * 110 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom