Vakuumipumput LABOPORT®, N 840, N 842, N 860
Toimittaja: KNF
181-3336EA 4250 EUR
181-3336 181-3920 181-3337 181-3335 189-0017
Vakuumipumput LABOPORT®, N 840, N 842, N 860
Pumput Membraanipumput
Yksi- tai kaksipäiset, kemikaalinkestävät, öljyttömät kalvopumput sopivat hyvin moniin laboratorion tehtäviin. Siirto ja tyhjennys ei vaikuta väliaineeseen, joten väliaine ei kontaminoidu.
Application: Fluid aspiration, degassing, gel drying, rotary evaporation, centrifugal concentration, distillation.
Patentoitu membraani mahdollistaa pienemmän pumpun ja pidentää kalvon käyttöikää. Kaikki väliaineiden kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu kemikaalinkestävistä, fluoratuista muoveista.
Tilaustiedot: kemikaaleja kestävä, lämpökatkaisimellinen kalvopumppu, jonka mukana toimitetaan verkkovirtasulake, liitäntäkaapeli ja PTFE-letkuliittimet letkuille, joiden sisähalkaisija on 10 mm.