Kädessä pidettävät refraktometrit, OPTi
Toimittaja: Bellingham + Stanley
BELL38-48EA 433 EUR
BELL38-48 BELL38-49 BELL38-75
Kädessä pidettävät refraktometrit, OPTi
Quality instruments for breweries.
  • Prisman syvennys ruostumatonta 316-terästä
  • Nollakalibrointi tislatulla vedellä
  • Automaattinen lämpötilakompensointi
Laadukkaat laitteet monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi AAA-paristoa, monikieliset käyttöoppaat, kalibrointitodistus ja kantolaukku.