Kädessä pidettävät refraktometrit, OPTi
Toimittaja: Bellingham + Stanley
635-0622EA 0 EUR
BELL38-83
Kädessä pidettävät refraktometrit, OPTi
Laadukkaat laitteet monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
  • Prisman syvennys ruostumatonta 316-terästä
  • Nollakalibrointi tislatulla vedellä
  • Automaattinen lämpötilakompensointi
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi AAA-paristoa, monikieliset käyttöoppaat, kalibrointitodistus ja kantolaukku.