Kädessä pidettävät refraktometrit, OPTi
Toimittaja: Bellingham + Stanley
635-0607EA 421 EUR
BELL38-51 BELL38-52 BELL38-53 BELL38-56
Kädessä pidettävät refraktometrit, OPTi
Laadukkaat laitteet monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
  • Prisman syvennys ruostumatonta 316-terästä
  • Nollakalibrointi tislatulla vedellä
  • Automaattinen lämpötilakompensointi
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi paristoa, monikieliset käyttöoppaat, kalibrointitodistus ja kantolaukku.