VWR®, Kengänsuojus, PP/CPE
Toimittaja: VWR
VWR®
113-9052EA 57.52 EUR
113-9052 113-8282 113-8283
VWR®, Kengänsuojus, PP/CPE
Kertakäyttöiset vaatteet
Nämä kertakäyttöiset kengänsuojukset on valmistettu kuitukangas-SPP-kankaasta, jossa on CPE-laminoitu pohja.
  • No seam under the foot
  • Different coloured sole (white, blue or black)
P×K: 410×170 mm
Weight: 40 g/m² (SPP), 80 g/m² (CPE sole)
* Yksi koko sopii kaikille
Pakkaus: 5 pieces per bundle, 10 bundles per bag, 4 bags per case.
*Yksi koko sopii kaikille