E.Z.N.A.® Blood DNA Kit
Toimittaja: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D3392-02EA 374 EUR
D3392-02 D3392-01 D3392-00
E.Z.N.A.® Blood DNA Kit
Nukleiinihapporeagenssit Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.® Blood DNA Kit -pakkauksella voi eristää totaali-DNA jopa 250 µl:sta tuoretta tai pakastettua antikoaguloitua kokoverta. E.Z.N.A.® Blood DNA Kit -pakkausta voi käyttää myös genomi-DNA:n preparointiin buffy coat-, seerumi-, plasma-, luuydin-, lymfosyytti-, verihiutale- ja ruumiinnestenäytteistä. Voit samanaikaisesti käsitellä yksittäisiä tai useita näytteitä alle 30 minuutissa. Fenoli- tai kloroformiuuttoja ja aikaa vieviä vaiheita, kuten saostusta isopropanolilla tai etanolilla, ei tarvita. E.Z.N.A.® Blood DNA -menetelmällä puhdistettua DNA:ta voi jatkokäsitellä monin eri tavoin, esimerkiksi PCR-ajoissa, Southern-blottauksessa tai restriktioentsyymeillä pilkkomisessa.
  • Eristää DNA:n alle 30 minuutissa
  • Optimoidut puskurit takaavat toistettavat tulokset
  • Ei orgaanisia uuttoja
  • Puhdistettu DNA soveltuu monenlaiseen jatkokäsittelyyn