VWR® CSSXSS, kryogeeniset säilytysastiat
Toimittaja: VWR
VWR®
478-0285EA 1400 EUR
478-0285 478-0283
VWR® CSSXSS, kryogeeniset säilytysastiat
Nestetyppisäiliöt
CSS-sarjan säiliöt soveltuvat pienten ja keskisuurten näytemäärien säilytykseen. XSS-sarja n säiliöihin mahtuu suurempi näytemäärä.Säiliöt on valmistettu alumiiniseoksesta ja niiden kaulat kuitulasista/epoksista. Tehokas monikerroksinen suurtyhjiöeristys hidastaa typen haihtumista.
  • Typen haihtuminen erittäin vähäistä
  • Kansi voidaan lukita riippulukolla (ei sisälly toimitukseen)
  • Astioissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kanisterit sekä koukku, jolla kanistereja on helppo nostaa astiasta
Näytteet laitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin kapseleihin suoraan astian sisällä olevaan nestemäiseen typpeen.
270 mm korkeisiin kanistereihin mahtuu kaksi pikaria tai 6×1,8 ml putkia sisältäviä korsia.
110 mm korkeisiin kanisteriin mahtuu yksi pikari tai ½ korkeita keppejä 3×1,8 ml:n injektiopulloilla.