VWR®, Keittokolvi, tasapohjainen, vakiohioskaula
Toimittaja: VWR
VWR®
201-1380EA 19.9 EUR
201-1380 201-1381 201-1382 201-1360 201-1383 201-1361 201-1348 201-1344 201-1384
VWR®, Keittokolvi, tasapohjainen, vakiohioskaula
Kolvit ja erlenmeyerit Tasapohjaiset keittokolvit
Borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erinomainen kemikaalinkestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Vähäinen lämpölaajeneminen
Kohtuuhintainen vaihtoehto moneen laboratorion käyttötarkoitukseen.Tilavuusmerkintä ja kirjoituskenttä. Lasiin painettu tuotenumero helpottaa uusintatilausten tekemistä.
Sertifikaatit: DIN 12348