VWR®, Keittokolvi, vakiohios
Toimittaja: VWR
VWR®
201-1322EA 18.7 EUR
201-1322 201-1355 201-1356 201-1357 201-1358 201-1351 201-1352 201-1353 201-1342 201-1354 201-1321 201-1343 201-1326 201-1359
VWR®, Keittokolvi, vakiohios
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
Borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Edullinen vaihtoehto moniin laboratorio sovelluksiin. Kolvissa tilavuusmerkintä ja valkoinen kirjoituskenttä sekä tuotenumero helpottamaan uudelleen tilaamista.
Sertifikaatit: DIN 12348