BSS tanks offer various solutions for storage of vials or straws in liquid or gaseous phase. They provide extremely good temperature uniformity, even with as little as 2 cm of liquid nitrogen remaining above the rack insulator (or 5 cm above the bottom of BSS-5100). The tanks are manufactured from aluminium alloy with fibre glass/epoxy neck and a high vacuum multi-layered super insulation that limits nitrogen evaporation.
- Erittäin tasainen lämpötila
- Kansi voidaan sulkea riippulukolla (paitsi mallissa BSS-5100)
Sertifikaatit: Sertifiointi: CE - lääkintälaite sertifikaatti
Lisävarusteiden tiedot: S70-ohjain: lämpötilalukema (yksipisteinen), automaattinen täyttötoiminto (halutulle LN₂-täyttötasolle), äänimerkit ja visuaaliset hälytykset (korkea/alhainen lämpötila ja täyttötaso, täytön aikakatkaisuvirhe), 1 jännitteetön liitäntä ulkoista hälytystä varten (ohjelmoitava toiminto).
Uusi S-170-ohjain takaa näytteiden turvallisuuden, ja siinä on monenlaisia ominaisuuksia: automaattinen täyttötoiminto, lämpötilamittaus (2 anturilla), nestetypen täyttötason säätely, äänimerkit ja visuaaliset hälytykset (alhaisen täyttötason hälytys, täyttöä vaativa alhainen taso, normaali täyttötaso saavutettu, korkean täyttötason hälytys), kannen asennon näyttö (auki/kiinni), höyrynpoistotoiminto (parempi näkyvyys astian sisälle), RS485-liitäntä, joka mahdollistaa järjestelmän täyden hallinnan tietokoneella (ohjelmisto mukana), sekä 4 jännitteetöntä liitäntää käyttöpaikan hälytysjärjestelmään tai puhelinhälytysjärjestelmään liittämistä varten (4 eri hälytystoimintoa käytettävissä).
Tilaustiedot: Toimitukseen sisältyvät ruostumattomasta teräksestä valmistetut telineet vakiomallisille laatikoille (25, 81 tai 100 putkea).
BSS-5100: Sektorinmuotoiset laatikot (kryoputkille) tai kanisterit (pikareille ja straw-pipeteille) on tilattava erikseen.